Stampa…
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904515-1G PC904515-250MG
APOSPC904515-1GEA 735 EUR
APOSPC904515-1G APOSPC904515-250MG
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene 95%
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene
Formula: C₈H₉FO₂S
Peso molecolare: 188,219 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527256
CAS Number: 828270-59-3