Stampa…
6-Fluoro-2-methylbenzoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904514-1G PC904514-250MG
APOSPC904514-1GEA 437 EUR
APOSPC904514-1G APOSPC904514-250MG
6-Fluoro-2-methylbenzoxazole 95%
6-Fluoro-2-methylbenzoxazole
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093954
CAS Number: 312600-96-7