Benzyl 3-fluoropropanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904506-1G
PC904506-250MG
APOSPC904506-1GEA
574
EUR
APOSPC904506-1G
APOSPC904506-250MG
Benzyl 3-fluoropropanoate 95%
Benzyl 3-fluoropropanoate
Formula:
C₁₀H₁₁FO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21332902 CAS Number: 115952-61-9 |