Stampa…
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904498-1G PC904498-5G PC904498-10G
APOSPC904498-1GEA 71.3 EUR
APOSPC904498-1G APOSPC904498-5G APOSPC904498-10G
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₇H₄F₃N₃
Peso molecolare: 187,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13178059
CAS Number: 956010-87-0