5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904484-1G
PC904484-250MG
APOSPC904484-1GEA
734
EUR
APOSPC904484-1G
APOSPC904484-250MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone
Formula:
C₁₁H₁₂FNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19348296 CAS Number: 80942-15-0 |