Stampa…
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904459-1G PC904459-250MG
APOSPC904459-1GEA 321 EUR
APOSPC904459-1G APOSPC904459-250MG
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene 95%
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene
Formula: C₈H₉FO₂S
Peso molecolare: 188,219 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527249
CAS Number: 828270-58-2