Stampa…
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904455-10G PC904455-1G PC904455-5G
APOSPC904455-10GEA 844 EUR
APOSPC904455-10G APOSPC904455-1G APOSPC904455-5G
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline 95%
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline
Formula: C₇H₇FN₂O₂
Peso molecolare: 170,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527248
CAS Number: 110729-51-6