Stampa…
1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904396-1G PC904396-250MG
APOSPC904396-1GEA 720 EUR
APOSPC904396-1G APOSPC904396-250MG
1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone
Formula: C₈H₇ClFNO
Peso molecolare: 187,599 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11113354
CAS Number: 937816-85-8