Stampa…
tert-Butyl n-(3,3-difluorocyclobutyl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
PC904377-25G PC904377-5G
APOSPC904377-25GEA 404 EUR
APOSPC904377-25G APOSPC904377-5G
tert-Butyl n-(3,3-difluorocyclobutyl)carbamate
tert-Butyl n-(3,3-difluorocyclobutyl)carbamate
Formula: C₉H₁₅F₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10001483
CAS Number: 1029720-19-1