Stampa…
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904283-1G PC904283-250MG
APOSPC904283-1GEA 877 EUR
APOSPC904283-1G APOSPC904283-250MG
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid 96%
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20658731
CAS Number: 204782-93-4