Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Potassium trifluoro-[2-(oxan-2-yloxy)ethyl]boranuide, Potassium trifluoro(2-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)ethyl)borate
PC904235-1G
PC904235-250MG
PC904235-5G
APOSPC904235-1GEA
90.2
EUR
APOSPC904235-1G
APOSPC904235-250MG
APOSPC904235-5G
Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Formula:
C₇H₁₃BF₃O₂·K Peso molecolare: 236,081 g/mol Punto di fusione: 182…185 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD22684702 CAS Number: 1408168-76-2 |