4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC904214-1G
PC904214-250MG
PC904214-5G
APOSPC904214-1GEA
102
EUR
APOSPC904214-1G
APOSPC904214-250MG
APOSPC904214-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₈H₆BrFO₂ Peso molecolare: 233,034 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD22543644 CAS Number: 856767-09-4 |