Stampa…
Ethyl 2,3-difluoropyridine-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904212-1G PC904212-5G
APOSPC904212-1GEA 165 EUR
APOSPC904212-1G APOSPC904212-5G
Ethyl 2,3-difluoropyridine-4-carboxylate 95%
Ethyl 2,3-difluoropyridine-4-carboxylate
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21365096
CAS Number: 1359828-98-0