Stampa…
5-Fluoro-N-methoxy-N-methylnicotinamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904193-1G PC904193-250MG
APOSPC904193-1GEA 364 EUR
APOSPC904193-1G APOSPC904193-250MG
5-Fluoro-N-methoxy-N-methylnicotinamide 95%
5-Fluoro-N-methoxy-N-methylnicotinamide
Formula: C₈H₉FN₂O₂
Peso molecolare: 184,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18256732
CAS Number: 342602-54-4