2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904176-1G
PC904176-250MG
APOSPC904176-1GEA
435
EUR
APOSPC904176-1G
APOSPC904176-250MG
2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol 95%
2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol
Formula:
C₉H₁₂FNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21641326 CAS Number: 1363166-27-1 |