Stampa…
N-Isopropyl-3-fluoroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904100-1G PC904100-250MG
APOSPC904100-1GEA 539 EUR
APOSPC904100-1G APOSPC904100-250MG
N-Isopropyl-3-fluoroaniline 95%
N-Isopropyl-3-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₂FN
Peso molecolare: 153,197 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972886
CAS Number: 121431-27-4