Stampa…
4-Ethoxy-3-fluorophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904078-1G PC904078-250MG
APOSPC904078-1GEA 248 EUR
APOSPC904078-1G APOSPC904078-250MG
4-Ethoxy-3-fluorophenol 95%
4-Ethoxy-3-fluorophenol
Formula: C₈H₉FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21984328
CAS Number: 98121-48-3