Stampa…
2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC904045-1G PC904045-250MG
APOSPC904045-1GEA 74.1 EUR
APOSPC904045-1G APOSPC904045-250MG
2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine 95+%
2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine
Formula: C₄HBr₂FN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21647860
CAS Number: 1372096-33-7