Stampa…
8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904009-1G PC904009-250MG
APOSPC904009-1GEA 500 EUR
APOSPC904009-1G APOSPC904009-250MG
8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid 95%
8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690746
CAS Number: 914208-13-2