Stampa…
1-Acetyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9040-10G PC9040-5G
APOSPC9040-10GEA 45.2 EUR
APOSPC9040-10G APOSPC9040-5G
1-Acetyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
1-Acetyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formula: C₇H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 192,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153637
CAS Number: 959573-03-6