Stampa…
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC903990-1G PC903990-250MG PC903990-5G
APOSPC903990-1GEA 95.9 EUR
APOSPC903990-1G APOSPC903990-250MG APOSPC903990-5G
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid 96%
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid
Formula: C₈H₁₂F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042913
CAS Number: 915030-40-9