(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₇F₂NO₂·ClH Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD22199978 CAS Number: 1588480-37-8 |