Stampa…
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC903941-10G PC903941-1G PC903941-5G
APOSPC903941-10GEA 1050 EUR
APOSPC903941-10G APOSPC903941-1G APOSPC903941-5G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Peso molecolare: 220,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185683
CAS Number: 716-31-4