Stampa…
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC903922-1G PC903922-25G PC903922-5G
APOSPC903922-1GEA 14.7 EUR
APOSPC903922-1G APOSPC903922-25G APOSPC903922-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene 99%
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
Formula: C₇H₅ClFNO₂
Peso molecolare: 189,572 g/mol
Punto di fusione: 59…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD15527686
CAS Number: 118664-99-6