Stampa…
2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC903918-10G PC903918-1G PC903918-5G
APOSPC903918-10GEA 1030 EUR
APOSPC903918-10G APOSPC903918-1G APOSPC903918-5G
2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene 95%
2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene
Formula: C₇H₆FIO
Peso molecolare: 252,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00691526
CAS Number: 3824-21-3