Stampa…
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC903913-1G PC903913-5G
APOSPC903913-1GEA 132 EUR
APOSPC903913-1G APOSPC903913-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₆H₅F₃N₂O
Peso molecolare: 178,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11707230
CAS Number: 497833-04-2