Stampa…
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC903907-1G PC903907-250MG
APOSPC903907-1GEA 355 EUR
APOSPC903907-1G APOSPC903907-250MG
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol 98%
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol
Formula: C₆H₅ClFNO
Peso molecolare: 161,561 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16607027
CAS Number: 214055-12-6