Stampa…
4-(2-Fluoro-phenyl)-piperidin-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC903851-1G PC903851-250MG
APOSPC903851-1GEA 575 EUR
APOSPC903851-1G APOSPC903851-250MG
4-(2-Fluoro-phenyl)-piperidin-4-ol 95%
4-(2-Fluoro-phenyl)-piperidin-4-ol
Formula: C₁₁H₁₄FNO
Peso molecolare: 195,233 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05237198
CAS Number: 871113-19-8