Stampa…
5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC903848-1G PC903848-250MG
APOSPC903848-1GEA 531 EUR
APOSPC903848-1G APOSPC903848-250MG
5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine 97%
5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine
Formula: C₆H₄Cl₂FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16608217
CAS Number: 1227585-36-5
UN: 3261
ADR: 8,III