Stampa…
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC903825-1G PC903825-250MG
APOSPC903825-1GEA 134 EUR
APOSPC903825-1G APOSPC903825-250MG
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol 95%
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
Formula: C₉H₉FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11219501
CAS Number: 52085-92-4