2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC903803-1G
PC903803-5G
APOSPC903803-1GEA
154
EUR
APOSPC903803-1G
APOSPC903803-5G
2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol 95%
2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol
Formula:
C₈H₁₀FNO Peso molecolare: 155,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11977651 CAS Number: 40247-48-1 |