Stampa…
Ethyl 2-fluoro-6-methylbenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC903790-10G PC903790-1G PC903790-5G
APOSPC903790-10GEA 754 EUR
APOSPC903790-10G APOSPC903790-1G APOSPC903790-5G
Ethyl 2-fluoro-6-methylbenzoate 97%
Ethyl 2-fluoro-6-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870183
CAS Number: 90259-30-6