Stampa…
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC903779-100MG PC903779-250MG
APOSPC903779-100MGEA 58 EUR
APOSPC903779-100MG APOSPC903779-250MG
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole 95+%
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole
Formula: C₈H₅ClFN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781557
CAS Number: 885520-79-6