Stampa…
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC903778-1G PC903778-5G
APOSPC903778-1GEA 430 EUR
APOSPC903778-1G APOSPC903778-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O
Peso molecolare: 190,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399874
CAS Number: 888739-68-2