Stampa…
8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC903774-1G PC903774-250MG
APOSPC903774-1GEA 256 EUR
APOSPC903774-1G APOSPC903774-250MG
8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formula: C₉H₅BrFNO
Peso molecolare: 242,045 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527288
CAS Number: 1065092-35-4