Stampa…
N-(5-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC903761-1G PC903761-5G
APOSPC903761-1GEA 219 EUR
APOSPC903761-1G APOSPC903761-5G
N-(5-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
N-(5-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide
Formula: C₈H₈FNO
Peso molecolare: 153,154 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441849
CAS Number: 366-48-3