Stampa…
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC903756-100MG PC903756-250MG
APOSPC903756-100MGEA 97.4 EUR
APOSPC903756-100MG APOSPC903756-250MG
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 96%
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone
Formula: C₇H₆FNO
Peso molecolare: 139,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375075
CAS Number: 342602-55-5