Stampa…
2,5-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC903755-1G PC903755-250MG PC903755-5G
APOSPC903755-1GEA 29 EUR
APOSPC903755-1G APOSPC903755-250MG APOSPC903755-5G
2,5-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
2,5-Dibromo-4-fluoroaniline
Formula: C₆H₄Br₂FN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18089317
CAS Number: 172377-05-8