Stampa…
4-Chloro-2-ethoxy-5-fluoropyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC903704-1G PC903704-250MG PC903704-5G
APOSPC903704-1GEA 328 EUR
APOSPC903704-1G APOSPC903704-250MG APOSPC903704-5G
4-Chloro-2-ethoxy-5-fluoropyrimidine 95%
4-Chloro-2-ethoxy-5-fluoropyrimidine
Formula: C₆H₆ClFN₂O
Peso molecolare: 176,576 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410760
CAS Number: 56076-20-1