Stampa…
3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC903678-1G PC903678-5G
APOSPC903678-1GEA 248 EUR
APOSPC903678-1G APOSPC903678-5G
3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Peso molecolare: 153,129 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835197
CAS Number: 170572-50-6