Stampa…
4-Chloro-2-fluoronicotinaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC903671-1G PC903671-250MG PC903671-5G
APOSPC903671-1GEA 102 EUR
APOSPC903671-1G APOSPC903671-250MG APOSPC903671-5G
4-Chloro-2-fluoronicotinaldehyde 95+%
4-Chloro-2-fluoronicotinaldehyde
Formula: C₆H₃ClFNO
Peso molecolare: 159,546 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD15143389
CAS Number: 1232432-20-0