Stampa…
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC903669-1G PC903669-5G
APOSPC903669-1GEA 219 EUR
APOSPC903669-1G APOSPC903669-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline 98%
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline
Formula: C₉H₆ClFN₂
Peso molecolare: 196,609 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11047031
CAS Number: 1044768-44-6