Stampa…
Methyl 4-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC903659-1G PC903659-250MG
APOSPC903659-1GEA 253 EUR
APOSPC903659-1G APOSPC903659-250MG
Methyl 4-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Methyl 4-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₆H₆FNO₂
Peso molecolare: 143,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042594
CAS Number: 475561-89-8