Stampa…
2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC903647-1G PC903647-250MG
APOSPC903647-1GEA 84.4 EUR
APOSPC903647-1G APOSPC903647-250MG
2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanol 95%
2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanol
Formula: C₁₀H₁₀FNO
Peso molecolare: 179,191 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09752697
CAS Number: 101349-12-6