Stampa…
Ethyl 5-amino-2-fluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC903640-1G PC903640-5G
APOSPC903640-1GEA 77.1 EUR
APOSPC903640-1G APOSPC903640-5G
Ethyl 5-amino-2-fluorobenzoate 95%
Ethyl 5-amino-2-fluorobenzoate
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037896
CAS Number: 123207-39-6