Stampa…
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC903633-100MG PC903633-50MG
APOSPC903633-100MGEA 46.6 EUR
APOSPC903633-100MG APOSPC903633-50MG
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde 98%
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅FN₂O
Peso molecolare: 164,137 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06739142
CAS Number: 485841-48-3