Stampa…
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC903364-10G PC903364-1G PC903364-5G
APOSPC903364-10GEA 655 EUR
APOSPC903364-10G APOSPC903364-1G APOSPC903364-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₄BBrClFO₂
Peso molecolare: 253,261 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28143924
CAS Number: 2377608-61-0