Stampa…
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC903232-1G PC903232-250MG
APOSPC903232-1GEA 394 EUR
APOSPC903232-1G APOSPC903232-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Formula: C₈H₄BrFN₂O₂
Peso molecolare: 259,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27981294
CAS Number: 1807211-69-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III