Stampa…
1-Fluoro-3-phenoxybenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluorodiphenyl ether
PC903022-1G PC903022-5G
APOSPC903022-1GEA 219 EUR
APOSPC903022-1G APOSPC903022-5G
1-Fluoro-3-phenoxybenzene 95%
1-Fluoro-3-phenoxybenzene
Formula: C₁₂H₉FO
Peso molecolare: 188,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17015805
CAS Number: 3798-89-8