1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formula:
C₈H₆BrF₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09258678 CAS Number: 1049730-84-8 |